Merck
332526
Sigma-Aldrich
Ammonium heptafluorotantalate(V)
99.99% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(NH4)2TaF7
CAS番号:
分子量:
350.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
crystalline
不純物
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
[NH4+].[NH4+].F[Ta--](F)(F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/7FH.2H3N.Ta/h7*1H;2*1H3;/q;;;;;;;;;+5/p-5
InChI Key
RDNGDFQMYLJTJR-UHFFFAOYSA-I
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
332526-VAR:
332526-25G:
332526-5G:
332526-BULK:
試験成績書(COA)