Merck
330280
Sigma-Aldrich
チオオキサム酸エチル
95%
別名:
アミノチオキソ酢酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCSCO2C2H5
CAS番号:
分子量:
133.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
mp
62-65 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy (colorless to orange)
SMILES記法
CCOC(=O)C(N)=S
InChI
1S/C4H7NO2S/c1-2-7-4(6)3(5)8/h2H2,1H3,(H2,5,8)
InChI Key
YMBMCMOZIGSBOA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
官能基を有するビチアゾ-ルの合成に用いられています
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
330280-5G:
330280-1G:
330280-250MG:
330280-BULK:
330280-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synlett, 2681-2681 (2004)
The Electronic Spectra of Thioamides and Thiohydrazides
PERSSON B and SANDSTROM J.
Acta Chemica Scandinavica, 18(5) (1964)