Merck
329843
Sigma-Aldrich
Potassium acetylacetonate hemihydrate
97%
別名:
Acetylacetone potassium derivative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH=C(OK)CH3 · 0.5H2O
CAS番号:
分子量:
147.21
Beilstein:
4157393
UNSPSCコード:
12352302
アッセイ
97%
mp
~235 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.CC(=O)\C=C(\C)O[K]
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)