Merck
326003
Sigma-Aldrich
Thulium(III) sulfate octahydrate
99.9% trace metals basis
別名:
硫酸 ツリウム(III)塩 八水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Tm2(SO4)3 · 8H2O
CAS番号:
分子量:
770.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99.9% trace metals basis
反応適合性
core: thulium
reagent type: catalyst
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.[Tm+3].[Tm+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/3H2O4S.8H2O.2Tm/c3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;/h3*(H2,1,2,3,4);8*1H2;;/q;;;;;;;;;;;2*+3/p-6
InChI Key
GPBYLGMJMIXKMU-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
脱水反応に用いる反応剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
326003-VAR:
326003-1G:
326003-5G:
326003-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)