Merck
325651
Sigma-Aldrich
Europium(III) sulfate hydrate
99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Eu2(SO4)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
592.12 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
組成
Degree of hydration, ~8
SMILES記法
O.[Eu+3].[Eu+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)