Merck
325600
Sigma-Aldrich
シュウ酸エルビウム(III) 水和物
99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Er2(C2O4)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
598.58 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.9% trace metals basis
形状
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: erbium
SMILES記法
O.[Er].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/3C2H2O4.2Er.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
InChI Key
SXOPGAPUQCFZMX-UHFFFAOYSA-H
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
325600-50G:
325600-BULK:
325600-10G:4548173135403