アッセイ
≥95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.5479 (lit.)
bp
88 °C/1.3 mmHg (lit.)
密度
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N#CC1Cc2ccccc12
InChI
1S/C9H7N/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)8/h1-4,8H,5H2
InChI Key
FJIDKRPZJBUHME-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
324892-250MG:4548173135311
324892-VAR:
324892-1G:4548173135304
324892-BULK:
試験成績書(COA)