Merck
324167
Sigma-Aldrich
1,2,4-トリアゾロ[1,5-a]ピリミジン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4N4
CAS番号:
分子量:
120.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
142-145 °C (lit.)
SMILES記法
c1cnc2ncnn2c1
InChI
1S/C5H4N4/c1-2-6-5-7-4-8-9(5)3-1/h1-4H
InChI Key
SRNKZYRMFBGSGE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
324167-BULK:
324167-1G:
324167-5G:
324167-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)