Merck
319791
Sigma-Aldrich
1,5,9-トリアザシクロドデカン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H21N3
CAS番号:
分子量:
171.28
Beilstein:
636026
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
bp
77-78 °C/3 mmHg (lit.)
mp
32-35 °C (lit.)
SMILES記法
C1CNCCCNCCCNC1
InChI
1S/C9H21N3/c1-4-10-6-2-8-12-9-3-7-11-5-1/h10-12H,1-9H2
InChI Key
VQFZKDXSJZVGDA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
319791-100MG:
319791-BULK:
319791-500MG:
319791-VAR:
試験成績書(COA)