Merck
318388
Sigma-Aldrich
Hexadecanophenone
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CO(CH2)14CH3
CAS番号:
分子量:
316.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
bp
248 °C/12 mmHg (lit.)
mp
61-65 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C22H36O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-20-22(23)21-18-15-14-16-19-21/h14-16,18-19H,2-13,17,20H2,1H3
InChI Key
IIOLAWJMOGLOIB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
James P Grinias et al.
Journal of chromatography. A, 1371, 261-264 (2014-12-03)
At high flow rates and pressures, columns packed with sub-2 μm particles suffer from efficiency losses due to frictional heating. The thermal environment of the column (insulated or isothermal) can decrease or magnify these losses. While a number of studies