Merck
318213
Sigma-Aldrich
ソルビタンモノラウラート
別名:
Span® 20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H34O6
CAS番号:
分子量:
346.46
Beilstein:
8355657
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
密度
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
8
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H34O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16(21)23-13-15(20)18-17(22)14(19)12-24-18/h14-15,17-20,22H,2-13H2,1H3/t14-,15?,17+,18+/m0/s1
InChI Key
LWZFANDGMFTDAV-WYDSMHRWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Span is a registered trademark of Croda International PLC
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Brij® O10
Sigma-Aldrich
P6136
Brij® O10
TWEEN® 60 nonionic detergent
Sigma-Aldrich
P1629
TWEEN® 60
TWEEN® 20 viscous liquid
Sigma-Aldrich
P1379
TWEEN® 20