スキップする
85547
トリステアリン酸ソルビタン
別名:
Span® 65
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
250 g
在庫あり出荷可能from市川市大町368
¥25,200
この商品について
CAS番号:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
247-891-4
MDL number:
¥25,200
在庫あり出荷可能詳細
バルクの問い合わせ
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
description
non-ionic
Quality Segment
form
solid
technique(s)
protein quantification: suitable
HLB value
2.1±1.0
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)C1OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)[C@H]1OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C60H114O8/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-56(62)65-52-54(61)59-60(68-58(64)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)55(53-66-59)67-57(63)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h54-55,59-61H,4-53H2,1-3H3/t54-,55+,59-,60-/m1/s1
InChI key
IDGUCWCSGWRLPK-LLPUSWRMSA-N
General description
Span® 65は、油溶性の界面活性剤です。乳化剤、安定剤、食品添加物として使用されます(E番号E492)。Span 65乳化剤には脂肪の結晶形態と粘度を変える力があるため、広く使用されています。ココアバターやココアバターの代用品などの菓子製品のブルーム防止剤として使用できます。このように、結晶化の抑制剤の役目を果たす可能性があります。Span 65はマーガリンの多形(β′型)を効果的に安定化し、固形脂肪含有量(SFC)を変化させます。これにより、体温に適した融合特性が強化されます。Span 65は、オルガノゲルの生成にも役立ちます。
Application
Span® 65は、純粋なカルナウバロウの可塑化、脆性、および荷重曲線特性を調べるための可塑剤候補として使用されています。また、アマニ油乳剤を調製するための乳化剤としても使用されています。
Legal Information
Span is a registered trademark of Croda International PLC
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
8.40122S7135S7010
Span® 65 for synthesis
Sigma-Aldrich
8.40122
Span® 65
Span® 85
Sigma-Aldrich
S7135
Span® 85
Span® 60
Sigma-Aldrich
S7010
Span® 60
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
solid
form
powder
form
viscous liquid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
description
non-ionic
description
-
description
non-ionic
description
non-ionic
HLB value
2.1±1.0
HLB value
-
HLB value
-
HLB value
-
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
302.0 °F - closed cup
flash_point_c
150.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)