Merck
317322
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Phenyl-1-butanol
97%
別名:
(S)-(−)-α-Propylbenzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH(C6H5)OH
CAS番号:
分子量:
150.22
Beilstein:
2043698
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
光学活性
[α]21/D −48.6°, c = 5 in chloroform
光学純度
ee: 99% (GLC)
bp
120 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
45-47 °C (lit.)
SMILES記法
CCC[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8,10-11H,2,6H2,1H3/t10-/m0/s1
InChI Key
HQRWWHIETAKIMO-JTQLQIEISA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
317322-1G:
317322-5G:
317322-BULK:
317322-250MG:
317322-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)