Merck
316733
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-Ephedrine hemihydrate
98%
別名:
(1S,2R)-(+)-α-(1-Methylaminoethyl)benzyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH[CH(NHCH3)CH3]OH · 1/2H2O
CAS番号:
分子量:
174.24
EC Number:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]19/D +40.5°, c = 5 in 1 M HCl
mp
39-43 °C (lit.)
SMILES記法
O.CN[C@H](C)[C@@H](O)c1ccccc1.CN[C@H](C)[C@@H](O)c2ccccc2
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
316733-25G:
316733-BULK:
316733-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)