Merck
309575
Sigma-Aldrich
Pentacyclo[5.4.0.02,6.03,10.05,9]undecane-8,11-dione
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10O2
CAS番号:
分子量:
174.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
240-242 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
O=C1[C@H]2[C@@H]3C[C@H]4[C@H]5[C@@H]3[C@@H]1[C@H]5C(=O)[C@@H]24
InChI
1S/C11H10O2/c12-10-6-2-1-3-5-4(2)8(10)9(5)11(13)7(3)6/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5+,6-,7-,8-,9-/m1/s1
InChI Key
WTUFOKOJVXNYTJ-MFAOOUEMSA-N
アプリケーション
Pentacyclo[5.4.0.02,6.03,10.05,9]undecane-8,11-dione was used in the synthesis of 8,11-dihydroxy-pentacyclo[5.4.0.02,6.03,10.05,9]undecane-8,11-lactam by reacting with aqueous sodium cyanide[1].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
309575-BULK:
309575-VAR:
309575-1G:
309575-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Martins FJ, et al.
Tetrahedron, 49(42) (1993)