Merck
309311
Sigma-Aldrich
Mercury(II) perchlorate hydrate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Hg(ClO4)2·xH2O
CAS番号:
分子量:
399.49 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
形状
solid
組成
Degree of hydration, 3-5
Hg, 42-45%
反応適合性
reagent type: oxidant
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[Hg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Hg.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
OOYSCVKOXPZTGW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame over circleSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 3 - STOT RE 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
309311-25G:4548173132990
309311-VAR:
309311-BULK:
309311-100G:4548173132983
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)