Merck
30763
Sigma-Aldrich
Boc-α-(diphenylmethyl)-DL-Pro-OH
technical, ≥90% (HPLC)
別名:
1-Boc-2-(diphenylmethyl)-2-pyrrolidinecarboxylic acid, Boc-α-(benzhydryl)-DL-proline, Boc-α-(diphenylmethyl)-DL-proline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H27NO4
CAS番号:
分子量:
381.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1(C(c2ccccc2)c3ccccc3)C(O)=O
InChI
1S/C23H27NO4/c1-22(2,3)28-21(27)24-16-10-15-23(24,20(25)26)19(17-11-6-4-7-12-17)18-13-8-5-9-14-18/h4-9,11-14,19H,10,15-16H2,1-3H3,(H,25,26)
InChI Key
RUBYLACKGJPIPO-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
30763-BULK:
30763-VAR:
30763-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.