Merck
307408
Sigma-Aldrich
リチウムジイソプロピルアミドモノ(テトラヒドロフラン) 溶液
1.5 M in cyclohexane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H22LiNO
CAS番号:
分子量:
179.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
形状
liquid
濃度
1.5 M in cyclohexane
密度
0.816 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Li+].C1CCOC1.CC(C)[N-]C(C)C
InChI
1S/C6H14N.C4H8O.Li/c1-5(2)7-6(3)4;1-2-4-5-3-1;/h5-6H,1-4H3;1-4H2;/q-1;;+1
InChI Key
YTJXGDYAEOTOCG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Lithium diisopropylamide mono(tetrahydrofuran) can be used:
  • As an initiator in the anionic polymerization of D,L-lactide.
  • In one of the key synthetic steps for the preparation of phenylacetic acid component of muscarinic M3 receptor antagonist.
  • In the synthesis of new sexithiophene derivatives, which are used as electron donor materials in bilayer photovoltaic devices.
その他情報
少量のTHFとエチルベンゼンを含むことがあります。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, hearing organs
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
307408-20L:4548173313764
307408-VAR:
307408-800ML:4548173313771
307408-100ML:4548173313740
307408-1L:4548173313757
307408-PZ:
307408-BULK:
307408-200L:
307408-100L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Diastereoselective synthesis of the acid part of a new muscarinic M3 receptor antagonist
Mitsuya M, et al.
Tetrahedron, 56(51), 9901-9907 (2000)
Synthesis and properties of end-capped sexithiophenes incorporating the ethylene dithiothiophene unit
Mason CR, et al.
Journal of Materials Chemistry, 15(14), 1446-1453 (2005)
Anionic polymerization of D, L-lactide initiated by lithium diisopropylamide
Bhaw-Luximon A, et al.
Polymer, 42(24), 9651-9656 (2001)