Merck
305804
Sigma-Aldrich
(1R)-(+)-2,10-カンファースルタム
98%
別名:
(+)-10,2-カンファースルタム, (+)-exo-10,2-ボルナンスルタム, (1R,5S)-10,10-ジメチル-3-チア-4-アザトリシクロ[5.2.1.01,5]デカン3,3-ジオキシド, L-2,10-カンファースルタム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO2S
CAS番号:
分子量:
215.31
Beilstein:
4675755
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +32°, c = 5 in chloroform
mp
185-187 °C (lit.)
SMILES記法
CC1(C)C2CC[C@@]13CS(=O)(=O)N[C@H]3C2
InChI
1S/C10H17NO2S/c1-9(2)7-3-4-10(9)6-14(12,13)11-8(10)5-7/h7-8,11H,3-6H2,1-2H3/t7-,8-,10-/m0/s1
InChI Key
DPJYJNYYDJOJNO-NRPADANISA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
305804-250MG:
305804-1G:
305804-BULK:
305804-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)