Merck
305766
Sigma-Aldrich
(2S)-(+)-2-Methylglycidyl 4-nitrobenzoate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11NO5
CAS番号:
分子量:
237.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
solid
光学活性
[α]19/D +5.9°, c = 2.4 in chloroform
mp
87-89 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@]2(COC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)CO2
InChI
1S/C11H11NO5/c1-11(7-17-11)6-16-10(13)8-2-4-9(5-3-8)12(14)15/h2-5H,6-7H2,1H3/t11-/m1/s1
InChI Key
PUBTVFBOTFDPTA-LLVKDONJSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
305766-BULK:
305766-1G:
305766-VAR:
試験成績書(COA)