Merck
305502
Sigma-Aldrich
Lithium tris[(3-ethyl-3-pentyl)oxy]aluminohydride solution
0.5 M in THF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LiAl[OC(C2H5)3]3H
CAS番号:
分子量:
380.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
0.5 M in THF
密度
0.904 g/mL at 25 °C
SMILES記法
[Li+].CCC(CC)(CC)O[AlH-](OC(CC)(CC)CC)OC(CC)(CC)CC
InChI
1S/3C7H15O.Al.Li.H/c3*1-4-7(8,5-2)6-3;;;/h3*4-6H2,1-3H3;;;/q3*-1;+2;+1;
InChI Key
FXBRQZDWJRAIEB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • ステロールの立体制御された合成
  • 還元反応(還元剤)
  • a-ケトエステルの立体選択的還元
  • ワインレブアミドの還元
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
305502-VAR:
305502-BULK:
305502-800ML:4548173132402
305502-100ML:4548173132396