Merck
305235
Sigma-Aldrich
5-Methylbenzimidazole
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8N2
CAS番号:
分子量:
132.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
32151902
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
bp
169-172 °C/1 mmHg (lit.)
mp
114-117 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear to very slightly hazy (Colorless to brown)
SMILES記法
Cc1ccc2[nH]cnc2c1
InChI
1S/C8H8N2/c1-6-2-3-7-8(4-6)10-5-9-7/h2-5H,1H3,(H,9,10)
InChI Key
RWXZXCZBMQPOBF-UHFFFAOYSA-N
詳細
The FT-IR and FT-Raman spectra of 5-methylbenzimidazole was investigated by density functional theory.[1]
アプリケーション
5-Methylbenzimidazole was used as a camphor substitute.[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
305235-BULK:
305235-5G:
305235-25G:
305235-VAR:
305235-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The chemistry of the benzimidazoles.
J B WRIGHT
Chemical reviews, 48(3), 397-541 (1951-06-01)
M Tahir Güllüoglu et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 76(2), 107-114 (2010-04-17)
The FT-IR and FT-Raman spectra of 2-methylbenzimidazole (2-MB) and 5-methylbenzimidazole (5-MB) molecules have been recorded between 400-4000 cm(-1) and 50-3500 cm(-1) region, respectively. The molecular geometry and vibrational frequencies of 2- and 5-MB molecules in the ground state have been