Merck
304344
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(I)CF3
CAS番号:
分子量:
306.45
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.54 (lit.)
bp
58-60 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(Cl)c(I)c1
InChI
1S/C7H3ClF3I/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H
InChI Key
SSLWFPKNYZEOTH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-Chloro-3-iodobenzotrifluoride may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
304344-VAR:
304344-BULK:
304344-25G:4548173993492
304344-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)