Merck
304271
Sigma-Aldrich
5-アミノ-3-メチルイソオキサゾール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N2O
CAS番号:
分子量:
98.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
85-87 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(N)on1
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-4(5)7-6-3/h2H,5H2,1H3
InChI Key
FNXYWHTZDAVRTB-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-Amino-3-methylisoxazole reacts with α,β-unsaturated ketones to yield the corresponding isoxazolo[5,4-b]pyridines.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
304271-VAR:
304271-1G:
304271-BULK:
304271-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wafaa S Hamama et al.
Archiv der Pharmazie, 345(6), 468-475 (2012-03-03)
The reaction of 5-amino-3-methylisoxazole with appropriate α,β-unsaturated ketones gave the corresponding isoxazolo[5,4-b]pyridines. Treatment of 1 with 2,6-dibenzylidenecyclohexanone or 2-benzylidenedimedone afforded the corresponding isoxazolo[5,4-b]quinoline derivatives. 4,6,8,9-Tetrahydroisoxazolo[5,4-b]quinolin-5-one derivative was also obtained by multicomponent condensation reaction of 1 with dimedone and benzaldehyde. Heterocyclic