Merck
303550
Sigma-Aldrich
3,5,5-トリメチルヘキサナール
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCH2CH(CH3)CH2CHO
CAS番号:
分子量:
142.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
67-68 °C/2.5 mmHg (lit.)
密度
0.817 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(CC=O)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-8(5-6-10)7-9(2,3)4/h6,8H,5,7H2,1-4H3
InChI Key
WTPYRCJDOZVZON-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3,5,5-Trimethylhexanal was used in preparation of gem-dithiols via reaction with hydrogen sulfide.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
303550-100ML:
303550-500ML:
303550-VAR:
303550-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
gem-Dithiols1.
Cairns TL, et al.
Journal of the American Chemical Society, 74(16), 3982-3989 (1952)