アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
bp
62 °C/0.25 mmHg (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1cc(C)oc1C
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-4-8(6(2)9)7(3)10-5/h4H,1-3H3
InChI Key
KBSVBCHYXYXDAG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
302694-25G:
302694-VAR:
302694-5G:
302694-BULK:
アクティブなフィルタ