Merck
300667
Sigma-Aldrich
trans-4-Chloro-3-nitrocinnamic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(NO2)CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
227.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
powder
mp
188-190 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H6ClNO4/c10-7-3-1-6(2-4-9(12)13)5-8(7)11(14)15/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
InChI Key
QBDALTIMHOITIU-DUXPYHPUSA-N
アプリケーション
trans-4-Chloro-3-nitrocinnamic acid may be used in chemical synthesis.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
300667-5G:
300667-VAR:
300667-BULK:
試験成績書(COA)