Merck
300497
Sigma-Aldrich
(2R,3R)-(+)-3-(4-Nitrophenyl)glycidol
98%
別名:
trans-(+)-2,3-Epoxy-3-(p-nitrophenyl)-1-propanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO4
CAS番号:
分子量:
195.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
41121800
PubChem Substance ID:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
98%
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@@H]1c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c11-5-8-9(14-8)6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4,8-9,11H,5H2/t8-,9-/m1/s1
InChI Key
TVWSYFXHQPGITR-RKDXNWHRSA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)