Merck
298921
Sigma-Aldrich
2-Benzoylnaphthalene
97%
別名:
2-Naphthyl phenyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H12O
CAS番号:
分子量:
232.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
97%
SMILES記法
O=C(c1ccccc1)c2ccc3ccccc3c2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)