Merck
296422
Sigma-Aldrich
3-Nitrobenzenesulfonamide
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4SO2NH2
CAS番号:
分子量:
202.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
166-168 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES記法
NS(=O)(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O4S/c7-13(11,12)6-3-1-2-5(4-6)8(9)10/h1-4H,(H2,7,11,12)
InChI Key
TXTQURPQLVHJRE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Nitrobenzenesulfonamide may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
296422-5G:
296422-VAR:
296422-BULK:
296422-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)