Merck
29521
Sigma-Aldrich
(S)-(6,6′-Dimethoxybiphenyl-2,2′-diyl)bis[bis(4-methylphenyl)phosphine]
≥97%, optical purity ee: ≥99%
別名:
(S)-2,2'-ビス(ジ-p-トルイルホスフィノ)-6,6'-ジメトキシ-1,1'-ビフェニル, (S)-p-Tol-MeOBIPHEP, SL-A102-2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H40O2P2
CAS番号:
分子量:
638.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97%
光学純度
ee: ≥99%
SMILES記法
COc1cccc(P(c2ccc(C)cc2)c3ccc(C)cc3)c1-c4c(OC)cccc4P(c5ccc(C)cc5)c6ccc(C)cc6
InChI
1S/C42H40O2P2/c1-29-13-21-33(22-14-29)45(34-23-15-30(2)16-24-34)39-11-7-9-37(43-5)41(39)42-38(44-6)10-8-12-40(42)46(35-25-17-31(3)18-26-35)36-27-19-32(4)20-28-36/h7-28H,1-6H3
InChI Key
DTMVLPFJTUJZAY-UHFFFAOYSA-N
詳細
Solvias AG社と共同で販売しています。
アプリケーション
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
29521-1G:
29521-VAR:
29521-500MG:
29521-5G:
29521-100MG:
29521-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)