グレード
technical grade
蒸気圧
140 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
90%
含みます
sodium hydroxides as stabilizer
屈折率
n20/D 1.4125 (lit.)
bp
66-67 °C (lit.)
密度
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1CN1
InChI
1S/C3H7N/c1-3-2-4-3/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
OZDGMOYKSFPLSE-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- new metallacycles and carbine complexes
- polyurethanes (thermoresponsive polymer) via copolymerization with supercritical CO2
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
14.0 °F
引火点(℃)
-10 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
294160-VAR:
294160-5ML:
294160-BULK:
294160-500ML:
294160-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)