Merck
294152
Sigma-Aldrich
2,3-ジフェニルマレイン酸無水物
98%
別名:
3,4-ジフェニル-2,5-フランジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10O3
CAS番号:
分子量:
250.25
Beilstein:
191180
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
159-162 °C (lit.)
SMILES記法
O=C1OC(=O)C(c2ccccc2)=C1c3ccccc3
InChI
1S/C16H10O3/c17-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16(18)19-15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
OUJCFCNZIUTYBH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
294152-BULK:
294152-5G:
294152-25G:
294152-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Pawlowska et al.
Journal of chromatography. A, 666(1-2), 485-491 (1994-04-22)
New pre-column derivatizing reagents: phthalic anhydride, 3-nitrophthalic anhydride, diphenic anhydride, 1,8-naphthalic anhydride and diphenylmaleic anhydride have been developed for resolving chiral compounds having amine groups. Although all of these agents produce derivatives with high molar absorptivities, the later two also