Merck
293555
Sigma-Aldrich
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyde
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2N(CH2)3OC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
207.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.543 (lit.)
密度
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
amine
SMILES記法
CN(C)CCCOc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C12H17NO2/c1-13(2)8-3-9-15-12-6-4-11(10-14)5-7-12/h4-7,10H,3,8-9H2,1-2H3
InChI Key
ZYOHTXKOHWSJMZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzaldehyde may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
293555-1G:
293555-BULK:
293555-VAR:
293555-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)