Merck
291471
Sigma-Aldrich
3,4-ジフルオロアニソール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3OCH3
CAS番号:
分子量:
144.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.469 (lit.)
密度
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(F)c(F)c1
InChI
1S/C7H6F2O/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
InChI Key
DSEVNUCNUTYYHW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
291471-5G:
291471-BULK:
291471-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)