安全性情報
SIK7706-10
Sigma-Aldrich
1-Methyl-3-(dodecylphosphonic acid)imidazolium bromide
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H32BrN2O3P
分子量:
411.31
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥95%
形状
solid
シェルフライフ
3 years under the recommended conditions
white
アプリケーション
This coupling agent is used to create positively charged surfaces and potential antimicrobial surfaces.
法的情報
Product of SiKEMIA
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SIK7706-10-1G:
SIK7706-10-250MG:
試験成績書(COA)