Merck
291447
Sigma-Aldrich
1,5-ジメチル-1,5-シクロオクタジエン
75%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16
CAS番号:
分子量:
136.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
75%
SMILES記法
CC1=CCCC(C)=CCC1
その他情報
remainder 1,6-dimethyl-1,5-cyclooctadiene
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)