Merck
290971
Sigma-Aldrich
2,2‐ジメチル-4-ペンテナール
technical grade, 90%, contains 1000 ppm hydroquinone as stabilizer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCH2C(CH3)2CHO
CAS番号:
分子量:
112.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
90%
含みます
1000 ppm hydroquinone as stabilizer
屈折率
n20/D 1.4203 (lit.)
bp
124-125 °C (lit.)
密度
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(CC=C)C=O
InChI
1S/C7H12O/c1-4-5-7(2,3)6-8/h4,6H,1,5H2,2-3H3
InChI Key
DXSDIWHOOOBQTJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,2-ジメチル-4-ペンテナールは、次のように使用されています。
  • シクロオクテノイドセスキテルペンダクチロールおよび3a-epi-ダクチロールの転位したビシクロ[6.3.0]ウンデカンイソプレノイド骨格の合成における求電子試薬として
  • 一級アミンとの縮合によるイミン配位子の調製
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
64.4 °F - closed cup
引火点(℃)
18 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
290971-VAR:
290971-1G:4548173983622
290971-5G:4548173983639
290971-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Latent olefin metathesis catalysts featuring chelating alkylidenes.
Hejl A, et al.
Organometallics, 25(26), 6149-6154 (2006)
Alois Fürstner et al.
The Journal of organic chemistry, 61(25), 8746-8749 (1996-12-13)
A straightforward total synthesis of the cyclooctenoid sesquiterpene dactylol (1) and of 3a-epi-dactylol (13) has been achieved in six synthetic operations. The unusual rearranged bicyclo[6.3.0]undecane isoprenoid skeleton of these target molecules has been formed via an initial three-component coupling triggered