Merck
290440
Sigma-Aldrich
3,5-ジフルオロフェニル酢酸
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
172.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
68-70 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)Cc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O2/c9-6-1-5(3-8(11)12)2-7(10)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,11,12)
InChI Key
IGGNSAVLXJKCNH-UHFFFAOYSA-N
詳細
3,5-Difluorophenylacetic acid is an important pharmaceutical intermediate.
アプリケーション
3,5-Difluorophenylacetic acid has been used in the synthesis of:
  • N-[N-(3,5-difluorophenylacetyl)-L-alanyl]-L-phenylglycine tert-butyl ester
  • N-acylalanine
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
290440-VAR:
290440-1G:
290440-5G:
290440-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gilles Quéléver et al.
Organic & biomolecular chemistry, 3(13), 2450-2457 (2005-06-25)
Inhibition of gamma-secretase, one of the enzymes responsible for the cleavage of the amyloid precursor protein (APP) to produce pathogenic Abeta peptides, is an attractive approach for the treatment of Alzheimer's disease. We designed a gamma-secretase inhibitor bearing an ascorbic
Synthesis of a tetrahydroimidazo [2', 1': 2, 3] thiazolo [5, 4-c] pyridine derivative with Met inhibitory activity.
Amat M, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 3, 145-151 (2010)
Synthesis of dihalophenylacetic acids using aromatic nucleophilic substitution strategy.
Kowalczyk BA.
Synthesis, 1997(12), 1411-1414 (1997)