Merck
290238
Sigma-Aldrich
3,4-Difluorobenzophenone
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F2C6H3COC6H5
CAS番号:
分子量:
218.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
solid
mp
53-55 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(cc1F)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H8F2O/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI Key
ZJTYHSBOZAQQGF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
290238-25G:
290238-BULK:
290238-VAR:
290238-1G:
290238-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)