Merck
289965
Sigma-Aldrich
プロトポルフィリンIX
別名:
3,7,12,17-テトラメチル-8,13-ジビニル-2,18-ポルフィンジプロピオン酸, オオポルフィリン, カンメラーポルフィリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H34N4O4
CAS番号:
分子量:
562.66
Beilstein:
380795
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
SMILES記法
Cc1c(CCC(O)=O)c2cc3[nH]c(cc4nc(cc5[nH]c(cc1n2)c(C)c5C=C)c(C)c4C=C)c(C)c3CCC(O)=O
InChI
1S/C34H34N4O4/c1-7-21-17(3)25-13-26-19(5)23(9-11-33(39)40)31(37-26)16-32-24(10-12-34(41)42)20(6)28(38-32)15-30-22(8-2)18(4)27(36-30)14-29(21)35-25/h7-8,13-16,35,38H,1-2,9-12H2,3-6H3,(H,39,40)(H,41,42)/b25-13-,26-13-,27-14-,28-15-,29-14-,30-15-,31-16-,32-16-
InChI Key
KSFOVUSSGSKXFI-UJJXFSCMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
可溶性グアニル酸シクラ-ゼを活性化します。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)