Merck
28690
Sigma-Aldrich
Diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate
≥98.0% (GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O4
CAS番号:
分子量:
200.23
Beilstein:
2050195
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
bp
104-105 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.05 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)C1(CCC1)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O4/c1-3-13-8(11)10(6-5-7-10)9(12)14-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
JPNJEJSZSMXWSV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate may be used in chemical synthesis studies.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
28690-INTR:
28690-BULK:
28690-25ML:
28690-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)