Merck
283800
Sigma-Aldrich
Ethyl bromoacetate-13C2
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br13CH2 13COOC2H5
CAS番号:
分子量:
168.99
Beilstein:
5328898
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
bp
159 °C (lit.)
密度
1.524 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
CCO[13C](=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3/i3+1,4+1
InChI Key
PQJJJMRNHATNKG-CQDYUVAPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
116.6 °F - closed cup
引火点(℃)
47 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
283800-VAR:
283800-250MG:
283800-1G:
283800-1G-PW:
283800-BULK:
試験成績書(COA)