Merck
28270
Sigma-Aldrich
p-トルエンスルホン酸 モルホリン塩
≥95.0% (NT)
別名:
p-Toluenesulfonic acid morpholine salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8O3S · C4H9NO
CAS番号:
分子量:
259.32
Beilstein:
4042738
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0% (NT)
mp
123-126 °C
SMILES記法
C1COCCN1.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C4H9NO/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-3-6-4-2-5-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);5H,1-4H2
InChI Key
LYWVNPSVLAFTFX-UHFFFAOYSA-N
その他情報
塗膜硬化時のひび割れを低減するために効果的な添加材です
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
28270-500G:
28270-BULK:
28270-VAR:
28270-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G. Swift et al.
Offic. Dig., Federation Paint & VarnishProd. Clubs, 29, 664-664 (1957)