Merck
28217
Sigma-Aldrich
DL-β-ホモフェニルアラニン
≥98.0% (HPLC)
別名:
(±)-3-アミノ-4-フェニル酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13NO2
CAS番号:
分子量:
179.22
Beilstein:
2938025
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
NC(CC(O)=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H13NO2/c11-9(7-10(12)13)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)
InChI Key
OFVBLKINTLPEGH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
28217-5G-F:
28217-BULK-F:
28217-VAR-F:
28217-1G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)