Merck
281921
Sigma-Aldrich
アリルプロピルエーテル
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2OCH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
100.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
屈折率
n20/D 1.399 (lit.)
bp
90-92 °C (lit.)
密度
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCOCC=C
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
23.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
281921-5G:
281921-25G:
281921-VAR:
281921-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)