Merck
280178
Sigma-Aldrich
エチル 2-アミノ-α-(ヒドロキシイミノ)-4-チアゾールアセタート、主成分syn
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9N3O3S
CAS番号:
分子量:
215.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
195-197 °C (lit.)
官能基
amine
ester
oxime
SMILES記法
CCOC(=O)C(=N\O)\c1csc(N)n1
InChI
1S/C7H9N3O3S/c1-2-13-6(11)5(10-12)4-3-14-7(8)9-4/h3,12H,2H2,1H3,(H2,8,9)/b10-5+
InChI Key
BTEPYCPXBCCSDL-BJMVGYQFSA-N
アプリケーション
Ethyl 2-amino-α-(hydroxyimino)-4-thiazoleacetate may be used in chemical synthesis.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
280178-1KG:
280178-10G:
280178-VAR:
280178-50G:
280178-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)