Merck
278769
Sigma-Aldrich
3-Chlorobicyclo[3.2.1]oct-2-ene, mixture of endo and exo
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11Cl
CAS番号:
分子量:
142.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.5055 (lit.)
bp
56 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC1=C[C@H]2CC[C@H](C2)C1
InChI
1S/C8H11Cl/c9-8-4-6-1-2-7(3-6)5-8/h4,6-7H,1-3,5H2/t6-,7+/m0/s1
InChI Key
XLVAWKKCOIWHBT-NKWVEPMBSA-N
アプリケーション
3-Chlorobicyclo[3.2.1]oct-2-ene has been used in the preparation of bicyclo[3.2.1]oct-2-ene by Birch reduction.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
278769-1G:
278769-BULK:
278769-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nuclear magnetic resonance studies. XXX. Hydrogen-deuterium exchange in bicyclo [3.2. 1] and-[2.2. 2] octenes through allylic and vinylic anions.
Cheng AK and Stothers JB.
Canadian Journal of Chemistry, 55(1), 50-55 (1977)