蒸気密度
4.34 (vs air)
蒸気圧
4.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
150-151 °C (lit.)
密度
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CC(C)(O)C#C
InChI
1S/C8H14O/c1-5-8(4,9)6-7(2)3/h1,7,9H,6H2,2-4H3
InChI Key
NECRQCBKTGZNMH-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- ワンポットパラジウム媒介ヒドロスタンニル化/Stilleクロスカップリングによる3,5-ジメチル-1-フェニル-1-ヘキセン-3-オール。
- 中性イオン液体(1-ブチル-3-メチルイミダゾリウムテトラフルオロボレート)中の無水酢酸でエステル化する3,5-ジメチル-1-ヘキシン-3-アセテート。
- 安息香酸の抗-Markovnikov付加による3,5-ジメチル-3-ヒドロキシ-1-ヘキセン-1-イルベンゾエート。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
278394-BULK:
278394-100ML:
278394-500ML:
278394-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Alkynes' versatility enables reactions like addition, metathesis, hydroboration, cleavage, coupling, and cycloadditions in synthetic chemistry.