Merck
277207
Sigma-Aldrich
Carbon-13C
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13C
CAS番号:
分子量:
13.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
フォーム
amorphous
mp
3550 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[13C]
InChI
1S/C/i1+1
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-OUBTZVSYSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
277207-1G:
277207-10G:
277207-250MG:
277207-BULK:
277207OOS-BULK:
277207-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)